Learn More
Phenomenex™ Verex™ Magnetic Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31745037 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Setto:
Butyl Rubber/PTFE
PTFE/Silicone
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Setto Quantità Dimensione della confezione
31745037 Butyl Rubber/PTFE 100 Pk. pezzi 100
31742159 PTFE/Silicone 100 Pk. pezzi 100
31743127 PTFE/Silicone 1000 Pk. pezzi 1000
31744572 Butyl Rubber/PTFE 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31745037 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR052C512
Spedizione stimata: 26-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto Butyl Rubber/PTFE
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 20 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap