Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 10 mm, with Bonded-In Septa, Pre-Slit
Codice prodotto. 31747777 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31747777 1000 Pk. pezzi 1000
31741421 100 Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31747777 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0807713B
Spedizione stimata: 25-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Pre-intagliato Yes
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 1000 Pk.
Dimensione chiusura 10 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap