Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 13 mm, with Septa, No Slit
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiBeskrivning
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Specifikationer
Specifikationer
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Quantità | 100 Pk. |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Cap |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?