Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 8 mm, with Septa, No Slit
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Setto | PTFE/Silicone/PTFE |
| Quantità | 1000 Pk. |
| Dimensione chiusura | 8 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Cap |