Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, No Slit
Codice prodotto. 31745914 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
31745914 Natural 100 Pk. -
31743273 Red 100 Pk. pezzi 100
31742784 Red 1000 Pk. pezzi 1000
31745115 Blue 100 Pk. pezzi 100
31744570 Blue 1000 Pk. pezzi 1000
31741913 Green 100 Pk. pezzi 100
31748357 Green 1000 Pk. pezzi 1000
31741812 Natural 1000 Pk. pezzi 1000
31748263 Black 100 Pk. pezzi 100
31745307 Black 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 31745914 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0895612B
Spedizione stimata: 26-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap