Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31748935 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Setto:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Colore:
Black
Blue
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Setto Colore Quantità Dimensione della confezione
31748935 PTFE/Silicone Black 1000 Pk. pezzi 1000
31744167 PTFE/Rubber Blue 100 Pk. pezzi 100
31748342 PTFE/Rubber Blue 1000 Pk. pezzi 1000
31744539 PTFE/Silicone Blue 100 Pk. pezzi 100
31743469 PTFE/Silicone Blue 1000 Pk. pezzi 1000
31743749 PTFE/Silicone Black 100 Pk. pezzi 100
31748695 PTFE/Silicone/PTFE Blue 100 Pk. pezzi 100
31743240 PTFE/Silicone/PTFE Blue 1000 Pk. pezzi 1000
31743048 PTFE/Silicone/PTFE Black 100 Pk. pezzi 100
31748706 PTFE/Silicone/PTFE Black 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 31748935 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0895713
Spedizione stimata: 26-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 1000 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap