Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, Pre-Slit
Codice prodotto. 31748819 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Setto:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Setto Quantità Dimensione della confezione
31748819 Black PTFE/Silicone 1000 Pk. pezzi 1000
31744388 Blue PTFE/Silicone 100 Pk. pezzi 100
31747078 Blue PTFE/Silicone 1000 Pk. pezzi 1000
31743300 Black PTFE/Silicone 100 Pk. pezzi 100
31747080 Blue PTFE/Rubber 100 Pk. pezzi 100
31741749 Blue PTFE/Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31748819 Supplier Phenomenex™ Supplier No. AR0897713
Spedizione stimata: 26-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Pre-intagliato Yes
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 1000 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap