Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps (EU), 9 mm, with Septa, Pre-Slit
Codice prodotto. 31744574 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31744574 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31744574 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR1897212
Spedizione stimata: 24-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Pre-intagliato Yes
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap