Learn More
Phenomenex™ Verex™ Screw Caps with Septa, 9 mm, Pre-Slit (PFAS-Free)
Codice prodotto. 31748602 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31748602 1000 Pk. pezzi 1000
31745611 100 Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31748602 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR089P713
Spedizione stimata: 26-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto Silicone/Polypropylene
Quantità 1000 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap
Septum Color Blue/Clear