Learn More
Phenomenex™ Verex™ Snap Seals, 11 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31748544 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Setto:
PTFE
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
Colore:
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Setto Colore Quantità Dimensione della confezione
31748544 PTFE/Rubber Natural 100 Pk. -
31741734 PTFE Blue 1000 Pk. pezzi 1000
31743536 PTFE/Rubber Natural 1000 Pk. pezzi 1000
31743203 PTFE/Silicone Red 100 Pk. pezzi 100
31746724 PTFE/Silicone Red 1000 Pk. pezzi 1000
31741918 PTFE/Silicone Blue 100 Pk. pezzi 100
31744417 PTFE/Silicone Blue 1000 Pk. pezzi 1000
31747194 PTFE/Silicone Green 100 Pk. pezzi 100
31744353 PTFE/Silicone Green 1000 Pk. pezzi 1000
31745372 PTFE/Silicone Yellow 100 Pk. -
31746941 PTFE/Silicone Natural 100 Pk. pezzi 100
31747729 PTFE/Silicone Natural 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 31748544 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0564612
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Rubber
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap