Learn More
Phenomenex™ Verex™ Snap Seals (EU), 11 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31746691 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31746691 Blue pezzi 100
31746175 Natural pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31746691 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR1565212
Spedizione stimata: 25-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap