Learn More
Phenomenex™ Verex™ Vial Inserts, 6 mm, Conical Bottom, Bottom Spring, Silanized Glass
Codice prodotto. 31747575 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione chiusura:
6 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione chiusura Dimensione della confezione
31747575 100 Pk. 6 mm pezzi 100
31742210 1000 Pk. 6 mm pezzi 1000
31744113 100 Pk. 9 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31747575 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0462312
Spedizione stimata: 26-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 6 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Insert