Learn More
Phenomenex™ Verex™ Vial Inserts, 6 mm, Flat Bottom, Glass
Codice prodotto. 31745821 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31745821 Clear pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31745821 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0461052
Spedizione stimata: 23-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Dimensione chiusura 6 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Insert