Learn More
Verlukast, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Verlukast |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t26-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 514.1152 |
| Percent Purity | >95% |