Learn More
Azpack™ Materiale da imballaggio in vermiculite
Codice prodotto. 12387238
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12387238 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12387238 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 12387238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    85.15€ / pezzi 1
    Risparmia 6.85€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Contains hazardous liquid spills in a sand-like form. Azpack™ Vermiculite Packing Granules can also be used as garden fill, loft insulation or mix with cement to form lightweight concrete.
  • Ultra lightweight material for packing hazardous chemicals and absorbing spills
  • Non-combustible granules are insoluble in water and all organic solvents
  • Absorbs and holds a wide range of liquids
  • Granule size ranges nominally between 3 to 15mm
  • Supplied in 4 cubic foot bags (approx 100 litres)
  • Bag weighs 8 kilos.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 L
Materiale Ultra lightweight granules
Tipo Absorbent Granules
Formato Bag
Quantità confezione 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 3 to 15mm (granules)
Peso (sistema metrico) 8 kg