Learn More
Vernakalant Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492127
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492127 50 mg -
16486406 100 mg 100mg
16445988 10 mg 10mg
16438607 5 mg 5mg
16400216 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16492127 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14183
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Vernakalant Hydrochloride
CAS 748810-28-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H32ClNO4
Quantità 50 mg
Sinonimo RSD1235 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(CCO[C@H]2[C@H](N3CC[C@@H](O)C3)CCCC2)C=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 385.93
Peso formulazione 385.93
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only