Learn More
3M™ 3M Versaflo™ TR-838 Strumento di fissaggio della batteria
Codice prodotto. 16436360 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
For Use With: TR-802E Powered Air Turbo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16436360 For Use With: TR-802E Powered Air Turbo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16436360 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100150921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    19.49€ / pezzi 1
    Risparmia 5.51€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 16-10-2026
Il sistema di aggangio batteria Versaflo™ Il fissaggio meccanico impedisce il distacco accidentale della batteria e riduce il rischio di scintille durante l'uso secondo lo standard EN 60079-11.
  • Consente il fissaggio della batteria TR-830 sull'Unità turbo elettroventilata TR-802E
  • Garantisce un aggancio sicuro
  • Previene il rischio di scintille e la rimozione della batteria accidentale durante l'uso
  • Approvato CE e NIOSH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved, NIOSH Approved
Product Type Battery Attachment Tool
Da utilizzare con (apparecchiatura) TR-802E Powered Air Turbo