Learn More
3M™ 3M Versaflo™ TR-830 Batteria a Sicurezza Intrinseca (include lo strumento di fissaggio della batteria TR-838)
Sfoglia Tutto 3M ProdottiDescripción
- Ricarica rapida (90% di carica in circa 3,5 ore)
- Circa 750 cicli di carica/scarica completi.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Aggancio meccanico per evitare la rimozione accidentale della batteria e il rischio di scintille durante l'uso secondo lo standard EN 60079-11
- Indicatore del livello di carica integrato
Especificaciones
Especificaciones
| Autonomia della batteria | 6 to 10 hr |
| Tipo di batteria | Ricaricabile agli Ioni di Litio |
| Certificazione/Conformità | CE Approved, NIOSH Approved |
| Product Type | Batteria |
| Modello | TR-830 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?