Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tube Radiant Heat Cover, BT-927
Codice prodotto. 17267640 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
0.086 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17267640 0.086 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17267640 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100099908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    135.76€ / pezzi 1
    Risparmia 66.24€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Radiant heat resistant, highly durable breathing tube cover for 3M™ Versaflo™ BT-Series Breathing Tubes.
  • Radiant heat resistant, high durability breathing tube cover
  • Lengthens the life of the breathing tube
  • Designed for use with 3M™ Versaflo™ BT -Series Breathing Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Grey
Lunghezza (sistema metrico) 0.355 m
Larghezza (sistema metrico) 0.228 m
Altezza (sistema metrico) 0.086 m