Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units
Codice prodotto. 10099369 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medio/lungo
Small/Medium
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10099369 Small/Medium Pezzo
10566490 Medio/lungo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10099369 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000000158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    63.63€ / pezzi 1
    Risparmia 27.37€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Lightweight BT-series breathing tubes are compatible with all 3M™ Versaflo™ headtops and air delivery units.
  • Long, lightweight breathing tube that is easy to wipe down
  • Quick release swivel enables one-handed connection and release
  • Disposable breathing tube cover is available to help cleaning and decontamination operations
  • 3M Catalog# BT-20S and BT-20L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Breathing Tube
Size Small/Medium
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, facility maintenance, grinding, machine operation, painting, sanding
Da utilizzare con (apparecchiatura) Versaflo™ PAPR Systems
Modello BT-20S
Lunghezza (sistema imperiale) 28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 71.1 cm