Learn More
3M™ Copertura testa Versaflo™
Codice prodotto. 11781133 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
Peso (sistema metrico):
125 g
130 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11781133 Large 130 g Pezzo
11791133 Small 125 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11781133 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000000144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    95.48€ / pezzi 1
    Risparmia 76.52€
    44% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, come nella produzione farmaceutica o nei casi in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. La copertura testa ultra resistente 3M Versaflo S-Series è compatibile con numerosi sistemi PAPR.
Suitable for applications that require frequent replacement of the entire headtop assembly, such as pharmaceutical manufacturing or in situations where there is less soiling of the outer fabric. For disposal, the suspension assembly and air inlet components can be quickly removed and separated for segregated waste streams, where facilities are available.
  • Integrated head suspension providing head and face coverage.
  • Provides eye and face protection to EN166—liquid splash and low energy impact (grade F)—the same classification for impact resistance as safety spectacles.
  • Manufactured using a durable, soft, quiet, low-linting polyurethane coated knitted fabric for high levels of comfort.
  • Excellent field of view, particularly downwards.
  • No assembly required.
  • Ready to use out of the box.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 12941 TH3
Colore Gray
Materiale Nylon rivesto in poliuretano
Product Type Cappuccio
Size Large
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni standard.
Include Integrated Head Suspension
Tipo di visore Coated Polycarbonate Visor
Peso (sistema metrico) 130 g