Learn More
3M™ Versaflo™ Inner Collar, M-444
Codice prodotto. 17207660
Cambia vista
Click to view available options
:
3M™ Versaflo™ M-400 Headtop
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17207660 3M™ Versaflo™ M-400 Headtop
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17207660 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100137832
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replacement Inner Collar for use with 3M™ Versaflo™ M-400 Headtop. The Inner Collar zips into the shroud and provides a comfortable respiratory seal.
  • Replacement inner collar
  • Provides a comfortable respiratory seal
  • For use 3M™Versaflo™ M-400 Series Helmets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene Coated Knitted Polyamid
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3 M™ Versaflo™ M-400 Headtop