Learn More
3M™ Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca Versaflo™ di facile pulizia, TR-800E ECK
Codice prodotto. 17807603 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo cartuccia:
TR-6710E
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo cartuccia Dimensione della confezione
17807603 TR-6710E Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17807603 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100233763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00€
    2140.11€ / pezzi 1
    Risparmia 1229.89€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Se desideri acquistare in modo semplice e pratico un respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™, scegli i kit pronti all'uso di respiratori elettroventilati a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ serie TR-800.
  • Compatibile con filtri antiparticolato o cartucce per gas e vapori combinati per la protezione in diversi ambienti
  • La batteria include un paraurti ed è fissata meccanicamente per evitare che possa sganciarsi durante l'uso
  • Diverse velocità del flusso d'aria ti consentono di impostare il tuo livello di comfort e lavorare al tuo ritmo
  • Gli allarmi acustici e visivi segnalano quando la batteria è scarica o il filtro è intasato
  • I copricapi utilizzati come parte di alcuni sistemi PAPR possono adattarsi anche a lavoratori con una scarsa peluria sul viso o portatori di occhiali da vista
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 5.6 to 7.5 hr.
Tipo di batteria Standard Capacity Lithium Ion - Rechargeable
Cartridge/Filter PARTICULATE
Tipo cartuccia TR-6710E
Codice colore White
Colore Black
Product Type PAPR System for Heavy Industry
Size One Size
Da utilizzare con (apparecchiatura) TR-6710E Filter
Include S-433L Hood
Intrinsic Safety (IS) Rating Yes
Tipo di montaggio Belt-Mounted