Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
Codice prodotto. 17855666 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Comfort Faceseal
Flame Resistant Faceseal
Flame Resistant Poly Faceseal
Flame Resistant Shroud
Highly Durable Shroud
Colore:
Black
Light Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Colore Dimensione della confezione
17855666 Flame Resistant Poly Faceseal Light Gray Pezzo
17825666 Comfort Faceseal Light Gray Pezzo
17835666 Comfort Faceseal Black Pezzo
17809271 Flame Resistant Faceseal Black Pezzo
11783916 Highly Durable Shroud Black Pezzo
17815666 Flame Resistant Shroud Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17855666 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100256071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    254.01€ / pezzi 1
    Risparmia 94.99€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
  • Ottieni una protezione estremamente integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi e testa con le visiere 3M™ Versaflo™ serie M-200.
  • Leggere, compatte e ben bilanciate, le nostre visiere sono dotate di varie opzioni, come le tenute facciali ignifughe per applicazioni con particelle calde. Progettati per la protezione da polveri, verniciatura a spruzzo o trattamento di prodotti chimici, i copricapi possono essere utilizzati in vari settori come agricoltura, edilizia, produzione di cibo e bevande, assistenza sanitaria, lavorazione della carta, produzione farmaceutica e lavorazione del legno.
  • La bardatura completamente regolabile include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
  • La visiera abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica, in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
  • Soddisfano i requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH2 o TH3) se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
  • Sono disponibili diverse opzioni da combinare con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™ con tecnologia 3M™ Peltor™ LiteCom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light Gray
Design Type Flame Resistant
Monouso Reusable
Tipo di filtro None
Materiale Polyethylene
Product Type Hood with Faceseal
Size Standard
With Exhalation Valve No
Include Flame Resistant Poly Faceseal