Learn More
3M™ Versaflo™ Over-visor, M-967
Codice prodotto. 17277640 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Headgear Cover
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17277640 Headgear Cover
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17277640 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100099909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    157.15€ / pezzi 1
    Risparmia 84.85€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Over-visor to protect against UV/IR, metal sparks and splashes.
  • Gold IR/UV over-visor
  • Protects against UV/IR, and metal sparks and splashes
  • 500 x 250 mm
  • For use with 3M™ Versaflo™ Over-visor Frame, M-961
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gold
Product Type Headgear Cover
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3 M™ Versaflo™ Over Visor Frame M 961 N
Quantità 1/Cs.
Lunghezza (sistema metrico) 0.503 m
Larghezza (sistema metrico) 0.252 m
Altezza (sistema metrico) 0.012 m