Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
Codice prodotto. 17752908 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TR-300+ PAPR
TR-600/800 PAPR
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17752908 TR-300+ PAPR pezzi 10
17742908 TR-600/800 PAPR pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17752908 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100260719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    244.72€ / pezzi 10
    Risparmia 98.28€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
  • Made from a liquid resistant material with zippers for convenient donning and doffing
  • Clear plastic window for control viewing and button activation
  • Helps keep PAPR clean from debris
  • Compatible with Versaflo™ PAPRs
  • Popular for paint spray application
  • Made with no natural rubber latex components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale Plastic
Product Type Breathing Tube Cover
Da utilizzare con (applicazione) Protects PAPR blower from dirt and debris
Da utilizzare con (apparecchiatura) TR-300+ PAPR
Modello TR-381
Quantità 10/Cs.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.