Learn More
3M™ Kit di base respiratore elettroventilato Versaflo™ TR-315E
Codice prodotto. 15688496 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciasc.
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15688496 1 ciasc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15688496 Supplier 3M™ Supplier No. 7100098908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00€
    1092.56€ / pezzi 1
    Risparmia 762.44€
    41% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Combina prestazioni, protezione e funzionalità con un design moderno, accattivante e leggero, offrendo un comfort inarrivabile. Il kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-315E è un sistema per la protezione delle vie respiratorie leggero e versatile, per ambienti con polveri o vapori dannosi.
  • Il kit include l'unità turbo TR-300, il filtro antiparticolato, il prefiltro, la cinghia standard, il gruppo batterie ad alta capacità, il kit caricabatterie, il tubo di respirazione autoregolante e un indicatore del flusso d'aria
  • Un sistema respiratorio versatile e facile da usare per ambienti con particelle pericolose
  • Profilo sottile progettato per l'uso in spazi ristretti
  • Il design curvo e il peso ridotto consentono di indossarlo sulla schiena, riducendo l'effetto leva che aumenta il peso apparente dei turbocompressori
  • La forma compatta e il design della presa d'aria consentono di sedersi senza compromettere l'inspirazione del flusso d'aria
  • I componenti elettronici sofisticati mantengono il flusso d'aria calibrato in fabbrica a un valore nominale di 190 l/min, in modo che l'utente non debba regolare la calibrazione
  • Gli allarmi acustico e LED segnalano entrambi all'utente quando la batteria è quasi scarica o il flusso d'aria è scarso
  • Le spie LED sulla batteria indicano lo stato di carica
  • La batteria ad alta capacità dura almeno 10-12 ore, mentre il tempo di ricarica è inferiore a 3,5 ore
  • Grado di protezione IP53, adatto per l'uso in doccia di decontaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo di batteria Ioni di litio ad alta capacità
Product Type Starter Kit pneumatico
Portata 190 l/min
Da utilizzare con (applicazione) Produzione farmaceutica, lavorazione del legno, preparazione delle superfici, alimenti e bevande, lavorazione dei metalli, fusione
Include Unità turbo TR-300, filtro P, pre-filtro, blocco scintille, cinghia standard, batteria ad alta capacità, kit caricabatteria e tubo di respirazione di lunghezza regolabile
Modello 7100098908
Tipo di montaggio Montato su cinghia
Quantità 1 ciasc.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.