Learn More
3M™ Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato Versaflo™ di facile pulizia
Codice prodotto. 17906870 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17906870 Black, White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17906870 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100258808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00€
    1865.80€ / pezzi 1
    Risparmia 769.20€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Sia se lavori nelle applicazioni dell'industria pesante, in ambienti sanitari o dove si richiede una soluzione facile da pulire, i kit pronti all'uso Versaflo™ serie TR-600+ sono progettati per ambienti con rischi legati a particolato, gas e vapori.
  • I kit pronti per l'uso 3M™ Versaflo™ serie TR-600 sono un sistema completo di respiratori elettroventilati dotati di un'unità turbo elettroventilata e includono tutto ciò che occorre per iniziare il lavoro.
  • Questi kit pronti all'uso forniscono un modo semplice per acquistare un respiratore elettroventilato da utilizzare in ambienti industriali impegnativi.
  • I kit pronti all'uso di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600 raggruppano i componenti più comunemente utilizzati e sono progettati per specifiche applicazioni.
  • Il modello TR-600E-ECK è destinato all'uso in operazioni in cui è importante poter pulire facilmente il sistema elettroventilato.
  • Il kit include: cappuccio S-433L con sospensione per testa integrata, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30, filtro TR-6710E (P), caricabatterie singolo TR-641E, copertura per tubo di respirazione BT-922, unità turbo elettroventilata TR-602E, batteria standard TR-630, cintura Easy Clean TR-627, coprifiltro TR-6700FC, 2 prefiltri TR-6600, indicatore flusso d'aria TR-971.
  • Il modello TR-600E-HKL è destinato all'uso nel settore sanitario.
  • Il kit include: copricapo S-133L, indicatore del flusso d'aria TR-971, filtro TR-6710E (P), caricabatterie singolo TR-641E, kit di pulizia e conservazione TR-653, unità turbo elettroventilata TR-602E, batteria standard TR-630, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30, cintura Easy Clean TR-627, coprifiltro TR-6700FC.
  • Il modello TR-600E-HIK è destinato all'uso in applicazioni industriali pesanti. Il kit include: elmetto con tenuta facciale e visiera premium M-307, unità turbo elettroventilata TR-602E, batteria ad alta capacità TR-632, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30, cintura a elevata resistenza TR-626, filtro TR-6310E (A2P), coprifiltro TR-6300FC, caricabatterie singolo TR-641E, indicatore del flusso d'aria TR-971, copertura per tubo di respirazione ad alta temperatura BT-926, e prefiltri TR-6600.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black, White
Product Type PAPR Healthcare Systems and Kits
Size Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) TR-6712E Filter
Tipo di montaggio Belt-Mounted