Learn More
3M™ Versaflo™ TR-602E unità turbo elettroventilata
Codice prodotto. 17640597 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di batteria:
Lithium-Ion
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo di batteria Unit Size
17640597 Lithium-Ion Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17640597 Supplier 3M™ Supplier No. 7100259576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    799.51€ / pezzi 1
    Risparmia 460.49€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
TR-602E è l'unità turbo per il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Comprende l'indicatore del flusso d'aria (TR-971) e 2 parascintille (TR-662). Non comprende filtro, cintura, batteria o caricabatteria. Abbinare a componenti 3M™ Versaflo™ per realizzare un sistema completo.
  • Unità turbo per il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-600, incluso l'indicatore del flusso d'aria (TR-971) e 2 parascintille (TR-662).
  • Flusso d'aria comodo - Tre flussi selezionabili dall'utente per massimizzare il comfort. Il flusso d'aria controllato eroga un flusso costante man mano che la batteria si scarica o che il filtro si riempie di particolato.
  • Il display mostra lo stato di carica della batteria e lo stato di intasamento di particolato nel filtro durante l'uso. Lo stato di carica è indicato anche da un utile display a LED sulla batteria. Allarme elettronico acustico, visivo e con vibrazione in caso di batteria quasi scarica e/o flusso d'aria insufficiente. Non è richiesta alcuna calibrazione del turbo.
  • Per la cintura sono disponibili due opzioni: cintura Easy Clean - questa cintura può essere immersa e le sue superfici lisce consentono una pulizia facile e accurata. Cintura ad alta resistenza idonea per lavori ad elevate temperature o in ambienti difficili che richiedono una maggiore durata e resistenza a scintille/fiamma.
  • Approvato secondo EN 12941 Classe TH2 o TH3, in funzione del copricapo scelto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo di batteria Lithium-Ion
Colore Light Gray
Product Type Powered Air Turbo Unit
Quantità 1 Ea.