Learn More
3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover
Codice prodotto. 17257640 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
3 M™ Versaflo™ Helmet M-307
3 M™ Versaflo™ Helmet M-407
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17257640 3 M™ Versaflo™ Helmet M-407 Pezzo
17247640 3 M™ Versaflo™ Helmet M-307 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17257640 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100099854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    444.72€ / pezzi 1
    Risparmia 240.28€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Made from lightweight, aluminised aramid fabric and provides improved head, neck and shoulder protection and comfort from radiant heat
  • Extend M-Series use in high temperature environments by providing improved head, neck and shoulder protection
  • Lightweight aluminised aramid fabric
  • CE Approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione M-975
Colore Gray
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3 M™ Versaflo™ Helmet M-407
Lunghezza (sistema metrico) 0.355 m
Larghezza (sistema metrico) 0.228 m
Altezza (sistema metrico) 0.086 m