Learn More
3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover
Made from lightweight, aluminised aramid fabric and provides improved head, neck and shoulder protection and comfort from radiant heat
565.00€ - 590.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 0.355 m |
Larghezza (sistema metrico) | 0.228 m |
Altezza (sistema metrico) | 0.086 m |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17247640
|
3M™
7100099853 |
3 M™ Versaflo™ Helmet M-307 |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257640
|
3M™
7100099854 |
3 M™ Versaflo™ Helmet M-407 |
565.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Extend M-Series use in high temperature environments by providing improved head, neck and shoulder protection
- Lightweight aluminised aramid fabric
- CE Approved
Specifica
Gray | |
0.355 m | |
0.228 m | |
0.086 m |