Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Codice prodotto. 11711143 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cappa
Copricapo con sospensione Premium e collare interno
Copricapo di ricambio con collare interno
Copricapo di ricambio con schermo di protezione interno
Hood with Faceseal
Hood with Inner Shroud
Hood with Neck Collar
Painter's Hood with Inner Shroud Assembly
Respirator Hood
Colore:
Bianco
Gray
White
Modello:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Colore Modello Dimensione della confezione
11711143 Copricapo con sospensione Premium e collare interno Bianco S-655 Pezzo
10450180 Hood with Faceseal White S-433 L Pezzo
11810114 Cappa Bianco S-433 L-5 Pezzo
10357839 Respirator Hood White S-433 S Pezzo
11751383 Copricapo di ricambio con collare interno Bianco S-605-10 pezzi 10
11761383 Copricapo di ricambio con schermo di protezione interno Bianco S-607-10 pezzi 10
11721143 Hood with Inner Shroud White S-657 Pezzo
11791383 Hood with Inner Shroud White S-707-10 pezzi 10
11781143 Painter's Hood with Inner Shroud Assembly White S-757 Pezzo
13481177 Hood with Neck Collar Gray S-805-5 pezzi 5
10135924 Respirator Hood Gray S-855E Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11711143 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100079870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    104.28€ / pezzi 1
    Risparmia 74.72€
    41% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • S-Series respiratory headcovers and hoods are specifically designed to work together with your Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Provides head, face, neck and shoulder coverage from dust and paint spray.
  • Provides a good field of view.
  • Helps protect eyes and face from liquid splash and low energy flying particles and dust.
  • Versatile accessories available that can help you adapt the hood to your particular environment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assigned Protection Factor (APF) 1000
Certificazione/Conformità NIOSH
Descrizione Premium Replacement Hood with Inner Collar, S-655
Colore Bianco
Materiale Polipropilene
Product Type Copricapo con sospensione Premium e collare interno
Da utilizzare con (applicazione) Assemblaggio, manutenzione di impianti, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, industria farmaceutica, manipolazione di liquidi, produzione e riciclo di batterie, estrazione e raffinazione nell’industria petrolchimica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Valvole per respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™
Include Copertura di testa, volto, collo e spalle
Materiale (lente) PETG
Modello S-655
Quantità Contenitore da 1
Tipo di sospensione Premium Resusable Suspension
Dimensioni (L x P x A) 15.5 x 10.19 x 8.88 pollici (39.37 x 25.88 x 22.55 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.37 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.19 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.88 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.88 in.
Altezza (sistema metrico) 22.55 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.