Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acrylic Copolymer 450 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
212.00€ - 755.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Versapor (Acrylic Copolymer on a Non-woven Support) |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 94 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17104571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66410 |
142 mm |
376.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17114571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66411 |
293 mm |
755.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17194561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66408 |
47 mm |
212.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Protects instrumentation against particulate build up
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifications
Versapor (Acrylic Copolymer on a Non-woven Support) | |
0.45 μm | |
Non-sterile | |
94 μm |