Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acrylic Copolymer 5000 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
191.00€ - 208.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Versapor (Acrylic Copolymer on a Non-woven Support) |
---|---|
Dimensione del poro | 5 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 94 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17174491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60178 |
47 mm |
208.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17194551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66332 |
37 mm |
191.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protects instrumentation against particulate build up
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Versapor (Acrylic Copolymer on a Non-woven Support) | |
5 μm | |
Non-sterile | |
94 μm |