Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acrylic Copolymer 800 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
147.00€ - 219.00€
Specifica
Materiale (membrana) Versapor (Acrylic Copolymer on a Non-woven Support)
Dimensione del poro 0.8 μm
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 94 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) membrana Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) membrana Prezzo Quantità e disponibilità  
17174561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
66400
25 mm
147.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17184561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
66401
47 mm
219.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Protects instrumentation against particulate build up
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Versapor (Acrylic Copolymer on a Non-woven Support)
0.8 μm
Non-sterile
94 μm