Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Codice prodotto. 15838831
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15838831 7 6 paia
15848831 8 6 paia
15858831 9 6 paia
15868831 10 6 paia
15878831 11 6 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15838831 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 62401070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanto protettivo industriale
  • Comodi per uso intensivo.
  • Ottima flessibilità.
  • Rivestimento impermeabile.
  • Eccellente isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura.
  • Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti.
  • Non utilizzare in presenza di macchine con parti rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Chlorinated No
Classificazione Category III
Area rivestita fully coated
Materiale polso Natural rubber latex
Descrizione Industrial protective glove
Applicazioni Industrial
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Blue
Cut Resistance Rating Level 2
Monouso Reusable
Finitura esterna Natural Rubber Latex
Finger Thickness (English) 0.0868 in.
Finger Thickness (Metric) 2.21 mm
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0866 in.
Palm Thickness (Metric) 2.20 mm
Powdered Powder Free
Product Type Chem&Liquid Natural Rubber Latex Glove
Size 7
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0868 in.
Spessore (sistema metrico) 1.35 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile delle dita Full finger
Da utilizzare con (applicazione) Chemical and Liquid Protection
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto Smooth coating, pinked cuff
Grip Design Crinkle Finish
Colore casco Blue
Materiale rivestimento interno Cotton Jersey
Rivestimento interno Lined
Modello 62-401
Tipo di imballaggio 6 pair in a bag, 8 bags in a carton
Quantità 48 pair
Serie VersaTouch series
Valori nominali lacerazione 3
Dimensioni (L x P) 320 x 110 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Peso (sistema metrico) 95 g