Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappo silicone Versilic™
Use these stoppers for biology, microbiology and hematology, as well as food science, technical, medical and hospital apparatus. Versilic™ Silicone Caps are particularly suited for all types of tissue culture work.
86.50€ - 825.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Silicone |
Product Type | Tappo in silicone Versilic™ |
Quantità | Confezione da 500 |
Temperature Range (Metric) | Da –60 a 200 °C |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10214593
|
Saint Gobain Life Sciences
261020 |
10 mm |
270.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11724638
|
Saint Gobain Life Sciences
261016 |
9 mm |
222.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11714638
|
Saint Gobain Life Sciences
261014 |
6 mm |
825.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11714778
|
Saint Gobain Life Sciences
263107 |
94 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Biologically neutral and non-toxic silicone caps for closing tubes and flasks
- Odorless, tasteless, non-adherent and resistant to aging
- Nontoxic, biologically neutral
- FDA/BGA approved
- For test tubes
- Easy to install
Specifica
Sì | |
Tappo in silicone Versilic™ | |
Da –60 a 200 °C |
Silicone | |
Confezione da 500 |