Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappo con bordo in silicone Versilic™
Codice prodotto. 11754598
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.8 to 13.2 mm
Da 12.1 a 15.6 mm
Da 17.7 a 22.1 mm
Da 20.9 a 26.4 mm
Da 27.6 a 36.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11754598 9.8 to 13.2 mm pezzi 50
11764598 Da 12.1 a 15.6 mm pezzi 50
11724608 Da 17.7 a 22.1 mm pezzi 20
11734608 Da 20.9 a 26.4 mm pezzi 10
11744608 Da 27.6 a 36.3 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11754598 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 46701050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    29.73€ / pezzi 50
    Risparmia 6.27€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Silicone biologically neutral Versilic™ Folding Skirt Stoppers.
  • Provides complete tightness on glass, metal or plastic containers regardless of their rims.
  • The turnover is molded to grip the outside of the container neck, providing a double seal in conjunction with the annular serrations on the hollow plug.
  • Can be perforated.
  • Remains watertight after several perforations.
  • Recommended for biological applications.
  • Temperatures between -60°C and +220°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità US Pharmacopeia Class 6 Compliant
Diametro (sistema metrico) interno 9.8 to 13.2 mm
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Quantità 50 Pk.
Temperature Range (Metric) -60°C to +250°C
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Silicone
Product Type Silicone Stopper