Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappo con bordo in silicone Versilic™
Codice prodotto. 11764598
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.8 to 13.2 mm
Da 12.1 a 15.6 mm
Da 17.7 a 22.1 mm
Da 20.9 a 26.4 mm
Da 27.6 a 36.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
11764598 Da 12.1 a 15.6 mm pezzi 50
11754598 9.8 to 13.2 mm pezzi 50
11724608 Da 17.7 a 22.1 mm pezzi 20
11734608 Da 20.9 a 26.4 mm pezzi 10
11744608 Da 27.6 a 36.3 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11764598 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 46701350
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Silicone biologically neutral Versilic™ Folding Skirt Stoppers.
  • Provides complete tightness on glass, metal or plastic containers regardless of their rims.
  • The turnover is molded to grip the outside of the container neck, providing a double seal in conjunction with the annular serrations on the hollow plug.
  • Can be perforated.
  • Remains watertight after several perforations.
  • Recommended for biological applications.
  • Temperatures between -60°C and +220°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno Da 12.1 a 15.6 mm
Quantità Confezione da 50
Temperature Range (Metric) Da –60 a 200 °C
Materiale Silicone
Product Type Tappo con minigonna