Learn More
- Home
- Products
- Tubing
- Rubber and Silicone Tubing
- Saint Gobain Life Sciences Tubo in silicone Versilic
Saint Gobain Life Sciences Tubo in silicone Versilic
Codice prodotto. 11781786
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2 mm
2.5 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Overall Length (Metric):
10 m
10 m
25 m
25 m
50 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
25m
50m
31 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Overall Length (Metric) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 25 m | 25m |
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25m |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10m |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2.5 mm | 25 m | 25m |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10m |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50m |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50m |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10m |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10m |
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2.5 mm | 10 m | 10m |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 25 m | 25m |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2.5 mm | 25 m | 25m |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2.5 mm | 10 m | 10m |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1.5 mm | 25 m | 25m |
| 11721716 | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 10 m | 25m |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25m |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11760105 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Codice prodotto.
11781786
Fornitore
Saint Gobain Life Sciences
N. del fornitore
760500
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
120.35€
77.05€ / 25m
Risparmia 43.30€
35% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
69.34 EUR valido fino al 2026-11-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
- Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
- This CE marked tubing is a non-invasive medical device
- May be used for contact up to 29 days
- Peroxide-cured silicone
- Biological neutrality
- FDA/BfR
- US and European Pharmacopoeia
- Temperature resistance -50 to +200°C
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USA (FDA; 21CFR parte 177–2600), EEC/EEG/CEE (direttive 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.24 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.35 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Overall Length (English) | 82 ft. |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.35 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 9 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni mediche e biofarmaceutiche |
| Min. Operating Temperature (English) | ° |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Colore | Semitrasparente/trasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Max. Operating Temperature (English) | 392°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | Da –50 a 200 °C |
| Product Type | Peroxide-cured Silicone Tubing |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |