Learn More
Fisherbrand™ Termoregolatori digitali Vertex™
Codice prodotto. 11786394 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
120 mm x 145 mm
Tensione:
12 V DC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Tensione Dimensione della confezione
11786394 120 mm x 145 mm 12 V DC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11786394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.73€
    241.41€ / pezzi 1
    Risparmia 40.32€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Compatibile con la maggior parte degli agitatori con piastra riscaldante più diffusi e pronto all'uso. Il termoregolatore digitale VTF Fisherbrand™ è dotato di un pratico sistema di posizionamento della sonda che consente all'operatore di regolarne la posizione in modo semplice e veloce.
For Use With: Arex, Arec.X and Arex Digital Hot Plate Stirrers
Controllo di precisione
  • Tecnologia Fuzzy Logic, ideale per una termoregolazione precisa
  • Consente il controllo diretto della temperatura con una precisione superiore
  • Comprende un timer per il funzionamento senza supervisione e per aumentare la produttività
  • Aggiustamento automatico della termoregolazione per l'alimentazione, il carico e la dispersione termica
  • Garantisce una precisione di controllo di ± 0.5 °C
Versatile e pratico
  • Pronto all'uso
  • Doppi morsetti per la regolazione della posizione verticale e orizzontale
  • Possibilità di collegamento diretto agli agitatori con piastra riscaldante AREX, AREC.X e AREX Digital (versione PRO)
  • Può essere combinato con gli agitatori con piastra riscaldante più diffusi
  • Utilizzabile anche con dispositivi di riscaldamento quali bagni termostatici ad acqua e a olio, piastre riscaldanti, ecc
Sistema efficiente
  • Pannello di controllo inclinato per facilitare l'accesso e la visibilità
  • Può essere usato con AluBlocks™
Specifica
Profondità (sistema metrico) 120 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori con piastra riscaldante Arex, AREC.X e AREX
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Include Sonda in acciaio inox tipo PT 100
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Termoregolatore digitale
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Display Digital
Dimensioni (L x P x A) 120 mm x 145 mm
Accuracy ±0.5°C
Tensione 12 V DC
Materiale Stainless Steel (Probe)