Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE system
Codice prodotto. 15146624 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore spaziatore (sistema metrico):
1 mm spacer
1.5 mm bonded spacer
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore spaziatore (sistema metrico) Dimensione della confezione
15146624 1.5 mm bonded spacer Pezzo
15126624 1 mm spacer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15146624
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable and leakproof system with capacity to run up to four gels.
  • Injection-moulded construction
  • COmpatible with 80 x 100mm and 100 x 100mm precast gels
  • Low buffer volumes
  • Interchangable modules for IEF/2D electrophoresis and electroblotting in universal tank
Specifica
Descrizione With sliding clamps 100 x 100mm, 1.5mm bonded spacer, four 12-well 1.5mm combs
Sostegni dispositivo 80 Samples, 20 Samples per Gel
Tipo Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Include Sliding clamps 100 x 100mm,caster and external stand, 4x notched/plain plates with 1.5mm bonded spacers, four notched plates, four 12-well 1.5mm combs
Materiale Injection-molded
N. di gel 4
Spessore spaziatore (sistema metrico) 1.5 mm bonded spacer
Volume (sistema metrico) tampone 250 to 1200 mL
Dimensioni (L x P x A) 190 x 130 x 150 mm