Learn More
JP Selecta™ Vertical Desktop Autoclave
Codice prodotto. 12138670
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12138670 12 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12138670 Fornitore JP Selecta™ N. del fornitore 4001756
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Features microprocessor controlled systems.
  • AISI 304 stainless steel external case, top
  • Long life heater control
  • Low corrosion
  • High temperature resistance
  • Automatic atmospheric purge
  • Safety device to prevent lid opening
Specifica
Profondità (sistema metrico) parte esterna 38 cm
Capacità (sistema metrico) 12 L
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization of products
Altezza (sistema metrico) esterno 46 cm
Modello Med 12
Product Type Desktop Autoclave
Temperatura (sistema metrico) 121°C to 134°C
Pressione di esercizio 1 to 2 bar