Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel Maxi Dual Electroblotting System
Codice prodotto. 15126644
Cambia vista
Click to view available options
Sostegni dispositivo:
48 Samples per Gel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sostegni dispositivo Dimensione della confezione
15126644 48 Samples per Gel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15126644 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore FVS20CBS
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Simple-to-use casting compatible with 200 x 200mm plates.
  • Injection-moulded construction
  • Durable and leakproof
  • Rapid set-up and cooling
Specifica
Sostegni dispositivo 48 Samples per Gel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 200 x 200 mm Plates
Tipo Maxi Dual Electroblotting System
Volume (sistema metrico) tampone 640 to 5300 mL
Dimensioni (L x P x A) 300 x 180 x 270 mm