Learn More
Fisherbrand™ Serbatoio verticale per gel
Codice prodotto. 11837623 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
1 set Verti-Gel mini sistema verticale completo per elettroforesi
1 set Verti-Gel mini sistema verticale completo per elettroforesi e blotting
Mini sistema gel verticale X1 Verti-Gel, senza accessori di preparazione
Modulo per blotting Verti-gel mini con 4 cassette e tamponi in fibra
Piastre da 20 x 20 cm, pettini a 24 pozzetti da 2 x 1 mm, serpentina di raffreddamento, base di preparazione
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
11837623 Modulo per blotting Verti-gel mini con 4 cassette e tamponi in fibra Pezzo
11893293 Mini sistema gel verticale X1 Verti-Gel, senza accessori di preparazione Pezzo
11883293 1 set Verti-Gel mini sistema verticale completo per elettroforesi e blotting Pezzo
11843293 1 set Verti-Gel mini sistema verticale completo per elettroforesi Pezzo
12623546 Piastre da 20 x 20 cm, pettini a 24 pozzetti da 2 x 1 mm, serpentina di raffreddamento, base di preparazione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11837623
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sistema sigillante incorporato compatibile con i principali tipi di preparato gel da 80 mm x 100 mm e da 100 mm x 100 mm. I sigilli in silicone ultrasoffici del contenitore verticale per gel Fisherbrand™ e le barre di pressione che circondano le piastre di vetro garantiscono la tenuta ermetica del preparato gel.
Sistema sigillante compatibile con i principali tipi di preparato gel da 80mm x 100mm e da 100mm x 100mm. Sia per la preparazione che per la corsa viene utilizzato lo stesso inserto così che, durante la preparazione del gel, non è necessario alcun trasferimento delle lastre di vetro. L'inserto comprende morsetti scorrevoli per la predisposizione rapida sia di gel pronto all’uso che da preparare. Le guarnizioni in silicone ultra soffice e le barre di pressione che circondano le lastre di vetro garantiscono una perfetta tenuta del preparato gel. Le piastre di vetro dello spessore di 2mm sono robuste e dotate di spaziatori predisposti per la massima comodità. Disponibilità di elettroblotting accessorio e di moduli con gel in provetta per lo stesso contenitore esterno e coperchio.
  • Realizzato con stampa a iniezione, solido ed ermetico
  • Compatibile con tutti i gel pronti all’uso da 80mm x 100mm e da 100mm x 100mm
  • Richiede volumi di tampone ridotti
  • Per corsa di massimo quattro gel
  • Moduli intercambiabili per elettroforesi ed elettroblotting IEF/2D in contenitore universale per Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, seconda dimensione e separazioni degli acidi nucleici.
Spezifikation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm
Include Modulo per blotting Verti-gel mini con 4 cassette e tamponi in fibra
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.