Learn More
Beskrivelse
Sistema sigillante compatibile con i principali tipi di gel precast da 80 mm x 100 mm e da 100 mm x 100 mm. Sia per la preparazione che per la corsa viene utilizzato lo stesso inserto così, durante la preparazione del gel, non è necessario alcun trasferimento delle lastre di vetro. L'inserto comprende morsetti scorrevoli per la predisposizione rapida sia di gel precast che da preparare. Le guarnizioni in silicone ultra morbide e le barre di pressione che circondano le lastre di vetro garantiscono una perfetta tenuta della preparazione del gel. Le piastre di vetro dello spessore di 2 mm sono robuste e dotate di spaziatori predisposti per comodità. Sono disponibili accessori di elettroblotting e di moduli con gel in provetta che utilizzano lo stesso contenitore esterno e coperchio.
- Struttura stampata a iniezione, solida ed ermetica
- Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm
- Volumi di tampone ridotti
- Idoneo fino a quattro gel
- Moduli intercambiabili per elettroforesi ed elettroblotting IEF/2D in contenitore universale per separazioni Mini SDS PAGE, PAGE nativa, gradiente, seconda dimensione e degli acidi nucleici.
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm |
| Include | Piastre da 20 x 20 cm, pettini a 24 pozzetti da 2 x 1 mm, serpentina di raffreddamento, base di preparazione |
| Peso (sistema metrico) | 0.01 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?