Learn More
Nabertherm™ Vertical High-Temperature Tube Furnace
Codice prodotto. 15561022 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
P470
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo Dimensione della confezione
15561022 P470 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15561022 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 001484730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High-temperature vertical tube furnaces. High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems available.
  • Tmax: 1600°C
  • Use: vertical
  • Outer dimensions: 580 x 650 x 660 mm
  • Max. outer tube diameter: 80 mm
  • Heated length: 300 mm
  • Length constant temperature +/- 5 K: 80 mm
  • Tube length: 530 mm
  • Connected load: 10.3 kW
  • Electrical connection: 3-phase
  • Weight: 90 kg
Specifica
Tipo di unità di controllo P470
Zona riscaldata 300 mm
Temperatura (sistema metrico) 1600°C
Dimensioni esterne (L x P x A) 580 x 650 x 660 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 80 mm