Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Stainless Steel Tanks
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Stainless Steel Tanks is required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
609.50€
Specifica
Portata 12L/min.
Tipo High Pressure Pump
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15201246
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
VTP2-FLST12
Fits ST12 Tank
609.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15211246
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
VTP2-FLST26
Fits ST18/26 Tank
609.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15291236
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
VTP2-FLST5
Fits ST5 Tank
609.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Grant Heated Circulators
  • Low noise
  • Compact design
  • Supplied with pipe connections and lid to fit tank
  • Pipe bore: 12.7mm
  • Maximum pressure: 1650 mbar
  • Maximum flow: 12L/min
Specifica
Specifica
12L/min.
High Pressure Pump