Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks is required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
545.90€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15271236
|
Grant Instruments™
VTP1-FLST12 |
Fits ST12 Tank |
545.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15281236
|
Grant Instruments™
VTP1-FLST26 |
Fits ST18/26 Tank |
545.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15261236
|
Grant Instruments™
VTP1-FLST5 |
Fits ST5 Tank |
545.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with Heated Circulator
- Low noise
- Compact design
- Supplied with pipe connections and lid to fit tank
- Pipe bore: 12.7mm
- Maximum pressure: 1000 mbar
- Maximum flow: 9L/min
Specifica
9L/min. | |
High Pressure Pump |