Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Codice prodotto. 30032649 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30032649 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30032649 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP326070IR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus